安全性情報
SAB4301849
Sigma-Aldrich
Anti-LINGO1
affinity isolated antibody
別名:
LRRN6A, UNQ201
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1: 10-50
アクセッション番号
NP_116197
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LINGO1(84894)
免疫原
Synthetic peptide of human LINGO1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301849-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)