Merck
SAB4501021
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF95 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
KIAA1015, ZKSCAN5, Zfp-95, Zinc finger protein 95 homolog, Zinc finger protein with KRAB and SCAN domains 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 96 kDa
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZKSCAN5(23660)
詳細
Anti-ZNF95 Antibody detects endogenous levels of total ZNF95 protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ZNF95.
Immunogen Range: 291-340
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jingtong Li et al.
Frontiers in oncology, 12, 875033-875033 (2022-05-24)
The growth of lymphatic vessels (lymphangiogenesis) plays a pivotal role in breast cancer progression and metastasis and the immune response. Vascular endothelial growth factor C (VEGFC) has been demonstrated to accelerate cancer metastasis and modulate the immune system by enhancing