Merck
SAB4501636
Sigma-Aldrich
抗Kir5.1 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
IRK16, IRKG, KCNJ16, カリウムチャンネル, 内向き整流KチャンネルKir5.1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 47 kDa
交差性
rat, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Kcnj16(16517)
詳細
抗KIR5.1抗体は、全KIR5.1タンパク質の内因性レベルを検出します。
免疫原
抗血清は、マウスKir5.1由来の合成ペプチドに対して生成されました。
免疫原範囲: 369-418
特徴および利点
当社の抗体は安心して使用していただけます。抗体がお客様の用途において機能を発揮しなかった場合には、全額を返金するか、代替品を提供させていただきます。詳しくはこちらをご覧ください。
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kelly A Hyndman et al.
Physiological reports, 9(20), e15080-e15080 (2021-10-20)
The nitric oxide (NO)-generating enzyme, NO synthase-1β (NOS1β), is essential for sodium (Na+ ) homeostasis and blood pressure control. We previously showed that collecting duct principal cell NOS1β is critical for inhibition of the epithelial sodium channel (ENaC) during high
Oleg Palygin et al.
JCI insight, 2(18) (2017-09-22)
Supplementing diets with high potassium helps reduce hypertension in humans. Inwardly rectifying K+ channels Kir4.1 (Kcnj10) and Kir5.1 (Kcnj16) are highly expressed in the basolateral membrane of distal renal tubules and contribute to Na+ reabsorption and K+ secretion through the
O Palygin et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 219(1), 260-273 (2016-05-01)
Epithelial K+ channels are essential for maintaining electrolyte and fluid homeostasis in the kidney. It is recognized that basolateral inward-rectifying K+ (Kir ) channels play an important role in the control of resting membrane potential and transepithelial voltage, thereby modulating
Oleg Zaika et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 310(4), F311-F321 (2015-12-04)
Potassium Kir4.1/5.1 channels are abundantly expressed at the basolateral membrane of principal cells in the cortical collecting duct (CCD), where they are thought to modulate transport rates by controlling transepithelial voltage. Insulin and insulin-like growth factor-1 (IGF-1) stimulate apically localized