Merck
SAB4502491
Sigma-Aldrich
抗COX2 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
COX2, GRIPGHS, PGHS2, グルココルチロイド制御炎症性プロスタグランディンG/Hシンターゼ, シクロオキシゲナーゼ2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 68 kDa
交差性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTGS2(5743)
詳細
抗COX2抗体は総COX2タンパク質の内在性レベルを検出します。
免疫原
抗血清はヒトCox2から得られる合成ペプチドに対して産生されました。
免疫原範囲:555-604
特徴および利点
安心して弊社の抗体を評価してください。抗体が貴社の用途で能力を発揮しない場合は、代金を返金するか、もしくは抗体を差し換えます。さらに多くの情報が得られます。
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nadine Ansorge et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 11(3) (2021-04-04)
Vulvar cancer incidence numbers have been rising steadily over the past decades. Especially the number of young patients with vulvar cancer increased recently. Therefore, the need to identify new prognostic factors for vulvar carcinoma is more apparent. Cyclooxygenase-2 (COX-2) has
Nadine Ansorge et al.
International journal of molecular sciences, 23(9) (2022-05-15)
Vulvar cancer incidence numbers have been steadily rising over the past decades. In particular, the number of young patients with vulvar cancer has recently increased. Therefore, the need to identify new prognostic factors and, in addition, therapeutic options for vulvar
Wanting Shao et al.
Journal of translational medicine, 18(1), 94-94 (2020-02-23)
The aim of this study was to investigate the expression of the nuclear receptor PPARγ, together with that of the cyclooxygenases Cox-1 and Cox-2, in breast cancer (BC) tissues and to correlate the data with several clinicobiological parameters including patient
Yao Ye et al.
Endocrine connections, 7(5), 749-761 (2018-04-28)
Although an inflammatory microenvironment is required for successful implantation, an inflammatory overreaction is one of the causes of unexplained recurrent pregnancy losses (uRPL). Prostaglandin E2 (PGE2) plays a pivotal role in regulating immune balance during early pregnancy, and it can
Ilona Kowalczyk-Zieba et al.
Biology of reproduction, 90(1), 17-17 (2013-12-07)
Lysophosphatidic acid (LPA) together with its active G protein-coupled receptors are present in the corpus luteum (CL) of the cow. Under in vivo conditions, LPA stimulated P4 and PGE2 secretion during the luteal phase of the estrous cycle in heifers.