由来生物
goat
品質水準
結合体
CF™ 555 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rabbit
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 555 nm; λem 565 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Immunoglobulin G (IgG) is a major class of immunoglobulin family and is broadly expressed in serum. this antibody contins gamma (γ) heavy chain in the constant (C) region. Monomeric structure of IgG contains two identical heavy chains and two identical light chains with molecular weight of 50kDa and 25kDa respectively. The primary structure of this antibody also contains disulfide bonds implicated in linking the two heavy chains, linking the heavy and light chains and resides inside the chains. IgG is further subdivided into four classes namely, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4 with different heavy chains, named γ1,γ2, γ3, and γ4, respectively. IgG is produced and released from CD5+B cells, the predominant lymphocytes in the neonatal cell repertoire. Maternal IgG is the only antibody migrated across the placenta to the fetus. Maternal IgG passively immunizes the infants.
特異性
Binds all rabbit IgGs
免疫原
rabbit IgG (H+L)
アプリケーション
Anti-Rabbit IgG (H+L), CF™ 555 antibody produced in goat has been used in immunohistochemistry.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600068-50UL:
SAB4600068-250UL:
Vaccines, 12(3) (2024-03-28)
The gram-negative facultative intracellular pathogen Salmonella enterica serotype Choleraesuis, also known as S. Choleraesuis, is a major financial loss for the pig business. C500 is a vaccine strain that has been used for preventing S. Choleraesuis infection in pigs for
Pharmaceutics, 14(5) (2022-05-29)
Although 4-borono-l-phenylalanine (4-BPA) is currently the only marketed agent available for boron neutron capture therapy (BNCT), its low water solubility raises concerns. In this study, we synthesized 3-borono-l-phenylalanine (3-BPA), a positional isomer of 4-BPA, with improved water solubility. We further
Gastroenterology, 156(6), 1862-1876 (2019-02-04)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is often associated with hepatitis B virus (HBV) infection. Cells of most HBV-related HCCs contain HBV-DNA fragments that do not encode entire HBV antigens. We investigated whether these integrated HBV-DNA fragments encode epitopes that are recognized by
EJNMMI radiopharmacy and chemistry, 9(1), 46-46 (2024-06-05)
Signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is a protein that regulates cell proliferation and differentiation, and it is attracting attention as a new index for evaluating cancer pathophysiology, as its activation has been highly correlated with the development
Development (Cambridge, England), 150(4) (2023-02-15)
The first mitotic division of the initial cell is a key event in all multicellular organisms and is associated with the establishment of major developmental axes and cell fates. The brown alga Ectocarpus has a haploid-diploid life cycle that involves