由来生物
donkey
品質水準
結合体
CF™ 633 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 630 nm; λem 650 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Immunoglobulin G (IgG) belongs to the immunoglobulin family. This antibody contains gamma (γ) heavy chain in the constant (C) region. IgG is a broadly expressed serum antibody. Monomeric structure of IgG constitutes two identical heavy chains and two identical light chains with molecular weight of 50kDa and 25kDa respectively. The primary structure of this antibody also contains disulfide bonds involved in linking the two heavy chains, linking the heavy and light chains and resides inside the chains. IgG is further subdivided into four classes namely, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4 with different heavy chains, named γ1,γ2, γ3, and γ4, respectively. IgG is produced and released from CD5+B cells, the predominant lymphocytes in the neonatal cell repertoire. Maternal IgG is the only antibody transported across the placenta to the fetus. Maternal IgG passively immunizes the infants.
特異性
Binds all rat IgGs (minimal cross-reaction with bovine, chicken, goat, guinea pig, hamster, horse, human, mouse, rabbit and sheep serum proteins)
免疫原
rat IgG (H+L)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600133-50UL:
SAB4600133-250UL:
試験成績書(COA)
Life science alliance, 7(10) (2024-08-07)
The brain controls energy homeostasis by regulating food intake through signaling within the melanocortin system. Whilst we understand the role of the hypothalamus within this system, how extra-hypothalamic brain regions are involved in controlling energy balance remains unclear. Here we
Cellular and molecular bioengineering, 12(5), 399-413 (2019-11-14)
Biomaterials can provide localized reservoirs for controlled release of therapeutic biomolecules and drugs for applications in tissue engineering and regenerative medicine. As carriers of gene-based therapies, biomaterial scaffolds can improve efficiency and delivery-site localization of transgene expression. Controlled delivery of
International journal of molecular sciences, 25(2) (2024-01-27)
Studying the initial molecular mechanisms of the pathogenesis of Parkinson's disease (PD), primarily in the nigrostriatal dopaminergic system, is one of the priorities in neurology. Of particular interest is elucidating these mechanisms in the preclinical stage of PD, which lasts
Molecular brain, 11(1), 5-5 (2018-02-06)
The epithalamus, which is dorsal to the thalamus, consists of the habenula, pineal gland and third ventricle choroid plexus and plays important roles in the stress response and sleep-wake cycle in vertebrates. During development, the epithalamus arises from the most
International journal of molecular sciences, 24(14) (2023-07-29)
Serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) is known to be a regulator of oocyte maturation in a large number of animal species. In maturing mammalian oocytes, the accumulation of exogenous, maternal serotonin occurs due to the activity of the membrane transporter SERT. In