Merck
SAB4600144
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Biotin IgG (H+L), CF 633 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 3D6.6, purified immunoglobulin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
mouse
品質水準
結合体
CF 633 conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3D6.6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
~2 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
蛍光検出
λex 630 nm; λem 650 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Immunoglobulin G (IgG) is a key member of the immunoglobulin family. It is characterized with a gamma (γ) heavy chain in the constant (C) region. IgG is a largely expressed serum antibody. Monomeric structure of IgG constitutes two identical heavy chains and two identical light chains with molecular weight of 50kDa and 25kDa respectively. The primary structure of this antibody also contains disulfide bonds involved in linking the two heavy chains, linking the heavy and light chains and resides inside the chains. IgG is further subdivided into four classes namely, IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4 with different heavy chains, named γ1,γ2, γ3, and γ4, respectively. IgG is produced and released from CD5+B cells, the predominant lymphocytes in the neonatal cell repertoire. Maternal IgG is the only antibody transported across the placenta to the fetus. Maternal IgG passively immunizes the infants.
特異性
Binds biotin
免疫原
biotin
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600144-50UL:
SAB4600144-125UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Antibody structure, instability, and formulation.
Wang W
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96, 1-26 (2007)
P Casali et al.
Current topics in microbiology and immunology, 210, 167-179 (1996-01-01)
Natural antibodies arise independently of known antigenic stimulation, are mostly IGM, polyreactive, and are generally encoded by V genes in germline configuration. Polyreactive IgM natural antibodies are produced by mainly B-1 cells which account for most of the B cell
Human placental Fc receptors and the transmission of antibodies from mother to fetus
Simister NE and Story CM.
Journal of Reproductive Immunology, 37, 1-23 (1997)