由来生物
goat
品質水準
結合体
CF™ 555 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
蛍光検出
λex 555 nm; λem 565 nm
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
CF555 F(ab′)2 fragment of goat anti-mouse IgG is affinity-purified F(ab′)2 fragment of goat anti-mouse IgG labeled with a orange-red fluorescent dye CF555, one of an outstanding series of CF dyes developed by Biotium. CF dyes are superior to both Alexa Fluor dyes and Cy dyes for antibody labeling by having combined advantages in brightness, photostability, and specificity.
Immunoglobulin G (IgG) belongs to the immunoglobulin family and is a widely expressed serum antibody. An immunoglobulin has two heavy chains and two light chains connected by a disulfide bond. It mainly helps in immune defense. It is a glycoprotein. IgG is a major class of immunoglobulin. Mouse consists of five immunoglobulin classes- IgM, IgG, IgA, IgD and IgE. Mouse IgG is further divided into five classes- IgG1, IgG2a, IgG2b and IgG3. IgG helps in opsonization, complement fixation and antibody dependent cell mediated cytotoxicity. IgA molecules in the serum are mostly dimeric. IgA is found in saliva, tracheobronchial secretions, genitourinary secretions, milk and colostrum. IgM is present on the surface of B lymphocytes in its monomeric form.
特異性
Binds with whole molecule mouse IgG and the light chains of other mouse immunoglobulins.
免疫原
mouse IgG(H+L)
アプリケーション
Anti-Mouse IgG (H+L), F(ab′)2 fragment, CF™ 555 antibody has been used in immunofluorescence.
生物化学的/生理学的作用
Immunoglobulin G (IgG) participates in hypersensitivity type II and type III reactions. IgG2a has cytotropic properties and IgG2 molecules have the ability to activate the complement system.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、0.2% BSA含有)
調製ノート
遮光してください。抗体溶液は使用前に穏やかに混ぜてください。
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600299-125UL:
試験成績書(COA)
Swertisin ameliorates diabetes by triggering pancreatic progenitors for islet neogenesis in Streptozotocin treated BALB/c mice.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 100, 221-225 (2018)
Scientific reports, 12(1), 21496-21496 (2022-12-14)
Poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP1), a fundamental DNA repair enzyme, is known to regulate β cell death, replication, and insulin secretion. PARP1 knockout (KO) mice are resistant to diabetes, while PARP1 overactivation contributes to β cell death. Additionally, PARP1 inhibition (PARPi) improves
Cell reports, 30(5), 1585-1597 (2020-02-06)
Tumor-necrosis-factor-alpha-induced protein 3 (TNFAIP3), or A20, is a ubiquitin-modifying protein and negative regulator of canonical nuclear factor κB (NF-κB) signaling. Several single-nucleotide polymorphisms in TNFAIP3 are associated with autoimmune diseases, suggesting a role in tissue inflammation. While the role of
Stem cell research & therapy, 11(1), 327-327 (2020-08-01)
Despite the potential, bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BMSCs) show limitations for beta (ß)-cell replacement therapy due to inefficient methods to deliver BMSCs into pancreatic lineage. In this study, we report TGF-ß family member protein, Activin-a potential to stimulate efficient
Antibody structure, instability, and formulation.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 96(1), 1-26 (2007)