濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1 μg/mL
アクセッション番号
NM_018440.3
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PAG1(55824)
詳細
The polyclonal antibody recognizes Csk-binding protein (Cbp / PAG), a 46 kDa ubiquitously expressed transmembrane adaptor protein present in membrane rafts (glycosphingolipid-enriched microdomains), which however migrates on SDS PAGE gels anomalously as an 80 kDa molecule.
免疫原
Recombinant intracellular fragment (aa 97-432) of human Cbp (PAG).
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4700995-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)