クローン
HI62P, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 2 μg/mL
アクセッション番号
BC068533
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SELP(6403)
詳細
The antibody HI62P recognizes CD62P (P-selectin), a 140 kD single chain type I transmembrane glycoprotein present in secretory alpha-granules in platelets, in Weibel-Palade bodies in endothelial cells and in megakaryocytes; it is relocated to the plasma membrane upon activation.
免疫原
Human platelets
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4701010-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)