結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
JC159, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
flow cytometry: 10 μL
アクセッション番号
P02724
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GYPA(2993)
詳細
The mouse monoclonal antibody JC159 recognizes an epitope between amino acids 27 and 40 of the extracellular portion of CD235a (glycophorin A), a sialoglycoprotein expressed on early erythroblasts, late erythroblasts, erythroblasts, mature erythrocytes and the cells of erythroid cell lines K562 and HEL. The antibody does not react with glycophorin B.
免疫原
Membrane preparation from splenic hairy cell leukemia
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4701139-100TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)