安全性情報
SAB5600064
Sigma-Aldrich
抗-Phospho-akt (ser473)抗体、ウサギモノクローナル
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM251, purified immunoglobulin
別名:
Ser473におけるリン酸化
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM251, monoclonal
recombinant monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunoblotting: 1:1000-1:2000
immunohistochemistry: 1:200-1:500
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer473)
遺伝子情報
human ... AKT1(207)
詳細
AKT1(AKTセリン/スレオニンキナーゼ1)は、v-aktマウス胸腺腫ウイルス癌遺伝子ホモログ1およびPKBα(プロテインキナーゼB)とも呼ばれます。肝臓、筋肉、脂肪細胞で発現されます。AKT1遺伝子は、ヒト染色体14q32にマッピングされています。アミノ末端プレクストリン相同(PH)ドメイン、短いαヘリックスリンカー、カルボキシル末端キナーゼドメインを有するAKTファミリーのメンバーです。
特異性
この抗体は、Ser473がリン酸化されている場合にのみAktと反応します。Ser473でのリン酸化がない場合にはAktとの交差反応はありません。また、免疫原相同性により予測されるように、ウシ、マウス、またはラットのホスホAkt(Ser473)とも反応する可能性があります。
免疫原
ヒトホスホ-Akt(Ser473)に相当する合成ペプチド
生物化学的/生理学的作用
AKT1(AKTセリン/スレオニンキナーゼ1)は、細胞の生存と、一部のがんを攻撃する抗アポトーシス作用を制御するため、腫瘍形成に重要な役割を果たします。マウスでは、AKT1は正常な発達に不可欠です。
特徴および利点
弊社の抗体は安心してお試しいただけます。お客様のアプリケーションで抗体が性能を発揮できなかった場合には、全額補償させていただくか、代わりの抗体をご提供いたします。詳細はこちら。
物理的形状
50%グリセロール、1% BSA、および0.09%アジ化ナトリウムを含有するリン酸緩衝食塩水。
免責事項
弊社のカタログまたはその他の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5600064-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Claudia Delgadillo-Puga et al.
Nutrients, 15(11) (2023-06-10)
Pecans (Carya illinoinensis) are considered a functional food due to the high content of polyunsaturated fatty acids, dietary fiber and polyphenols. To determine the effect of whole pecans (WP) or a pecan polyphenol (PP) extract on the development of metabolic
Association between single nucleotide polymorphisms in AKT1 and the risk of prostate cancer in the Chinese Han population.
Liu JM, et al.
Genetics and molecular research : GMR, 16(1) (2017)
Eun-Hui Lee et al.
Scientific reports, 8(1), 9894-9894 (2018-07-04)
Accumulating data have indicated a fundamental role of eosinophils in regulating adipose tissue homeostasis. Here, we performed whole-genome RNA sequencing of the small intestinal tract, which suggested the presence of impaired lipid metabolism in eosinophil-deficient ΔdblGATA mice. ΔdblGATA mice fed
Akt1/PKBalpha is required for normal growth but dispensable for maintenance of glucose homeostasis in mice
Cho H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 276(42), 38349-38352 (2001)
AKT plays a central role in tumorigenesis
Testa JR and Bellacosa A
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98(20), 10983-10985 (2001)