Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
SAB5700014
Sigma-Aldrich
Anti-FoxO3a antibody produced in rabbit
別名:
AF6q21, FKHRL1, FKHRL1P2, FOXO2, FOXO3, FOXO3A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
化学種の反応性:
rat, mouse, human
テクニック:
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
71
化学種の反応性
rat, mouse, human
濃度
1.62 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... FOXO3(56484)
詳細
This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which are characterized by a distinct forkhead domain. This gene likely functions as a trigger for apoptosis through expression of genes necessary for cell death. Translocation of this gene with the MLL gene is associated with secondary acute leukemia. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been observed.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 394-672 of mouse FoxO3a (NP_062714.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5700014-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)