分子量
36
47
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
1.65 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ENO1(2023)
詳細
This gene encodes alpha-enolase, one of three enolase isoenzymes found in mammals. Each isoenzyme is a homodimer composed of 2 alpha, 2 gamma, or 2 beta subunits, and functions as a glycolytic enzyme. Alpha-enolase in addition, functions as a structural lens protein (tau-crystallin) in the monomeric form. Alternative splicing of this gene results in a shorter isoform that has been shown to bind to the c-myc promoter and function as a tumor suppressor. Several pseudogenes have been identified, including one on the long arm of chromosome 1. Alpha-enolase has also been identified as an autoantigen in Hashimoto encephalopathy.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-434 of human ENO1 (NP_001419.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700028-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)