安全性情報
SAB5700327
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-mTOR-S2448 antibody produced in rabbit
別名:
FRAP, FRAP1, FRAP2, MTOR, RAFT1, RAPT1, SKS, mTOR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IF
WB
化学種の反応性:
human, mouse, rat
テクニック:
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
288
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
0.88 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer2448)
遺伝子情報
human ... mTOR(2475)
詳細
The protein encoded by this gene belongs to a family of phosphatidylinositol kinase-related kinases. These kinases mediate cellular responses to stresses such as DNA damage and nutrient deprivation. This protein acts as the target for the cell-cycle arrest and immunosuppressive effects of the FKBP12-rapamycin complex. The ANGPTL7 gene is located in an intron of this gene.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around S2448 of human mTOR (NP_004949.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700327-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)