Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5700367
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-YAP1-S127 antibody produced in rabbit
別名:
COB1, YAP, YAP1, YAP2, YAP65, YKI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IF
WB
化学種の反応性:
mouse, human, rat
テクニック:
immunofluorescence: 1:20-1:100
western blot: 1:500-1:1000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
36
48
49
50
52
53
54
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
0.56 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:20-1:100
western blot: 1:500-1:1000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer127)
遺伝子情報
human ... YAP1(10413)
詳細
This gene encodes a downstream nuclear effector of the Hippo signaling pathway which is involved in development, growth, repair, and homeostasis. This gene is known to play a role in the development and progression of multiple cancers as a transcriptional regulator of this signaling pathway and may function as a potential target for cancer treatment. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around S127 of human YAP1 (NP_001123617.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700367-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)