安全性情報
SAB5700399
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Syk-Y525/526 antibody produced in rabbit
別名:
SYK, p72-Syk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
クローン:
polyclonal
application:
IP
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
69
72
化学種の反応性
human
濃度
3.55 mg/ml
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr525/pTyr526)
遺伝子情報
human ... Syk(6850)
詳細
This gene encodes a member of the family of non-receptor type Tyr protein kinases. This protein is widely expressed in hematopoietic cells and is involved in coupling activated immunoreceptors to downstream signaling events that mediate diverse cellular responses, including proliferation, differentiation, and phagocytosis. It is thought to be a modulator of epithelial cell growth and a potential tumour suppressor in human breast carcinomas. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around Y525 & Y526 of human Syk (NP_003168.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700399-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)