安全性情報
SAB5700987
Sigma-Aldrich
Anti-CD41/ITGA2B antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
mouse, rat, human
テクニック:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
0.6 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGA2B(3674)
詳細
This gene encodes a member of the integrin alpha chain family of proteins. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate light and heavy chains that associate through disulfide linkages to form a subunit of the alpha-IIb/beta-3 integrin cell adhesion receptor. This receptor plays a crucial role in the blood coagulation system, by mediating platelet aggregation. Mutations in this gene are associated with platelet-type bleeding disorders, which are characterized by a failure of platelet aggregation, including Glanzmann thrombasthenia. [provided by RefSeq, Jan 2016]
免疫原
A synthesized peptide derived from human CD41/ITGA2B
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700987-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)