安全性情報
SAB5702088
Sigma-Aldrich
Anti-HSD3B1 Antibody, clone 3F2Z7, Rabbit Monoclonal
別名:
HSD3B1, 3BETAHSD, HSD3B, HSDB3, HSDB3A, I, SDR11E1, 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
3F2Z7, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
42 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
1.5 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
RGQFYYISDDTPHQSYDNLNYTLSKEFGLRLDSRWSFPLSLMYWIGFLLEIVSFLLRPIYTYRPPFNRHIVTLSNSVFTFSYKKAQRDLAYKPLYSWEEAK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSD3B1(3283)
詳細
The protein encoded by this gene is an enzyme that catalyzes the oxidative conversion of delta-5-3-beta-hydroxysteroid precursors into delta-4-ketosteroids, which leads to the production of all classes of steroid hormones. The encoded protein also catalyzes the interconversion of 3-beta-hydroxy- and 3-keto-5-alpha-androstane steroids.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human HSD3B1 (P14060).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702088-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)