物質
colorless
クローン
4I1G3, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
150 kDa
交差性
rat, mouse
濃度
0.60 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
PKEIQLPTTMTTFAEIQPLPAIEVTGGAQPAAGAQAAGDAARESPAAGPEAAAAKPDLEELVALTPPSPFRDSVDSGSTTPNSPVSESALCIPSSPKYDTL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRM5(2915)
詳細
This gene encodes a member of the G-protein coupled receptor 3 protein family. The encoded protein is a metabatropic glutamate receptor, whose signaling activates a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. This protein may be involved in the regulation of neural network activity and synaptic plasticity. Glutamatergic neurotransmission is involved in most aspects of normal brain function and can be perturbed in many neuropathologic conditions. A pseudogene of this gene has been defined on chromosome 11. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2014]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1100-1200 of human GRM5 (P41594).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)