Merck
SAB5702336
Sigma-Aldrich
Anti-EDG1/HEXIM1 Antibody, clone 9R8N3, Rabbit Monoclonal
別名:
CD363, CHEDG1, D1S3362, ECGF1, EDG-1, EDG1, S1P1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
クローン:
9R8N3, monoclonal
application:
WB
化学種の反応性:
human, rat, rat
テクニック:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
9R8N3, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
45 kDa
化学種の反応性
human, rat, rat
濃度
0.33 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MGPTSVPLVKAHRSSVSDYVNYDIIVRHYNYTGKLNISADKENSIKLTSVVFILICCFIILENIFVLLTIWKTKKFHRPMYYFIGNLALSDLLAGVAYTA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... S1P1(1901)
詳細
The protein encoded by this gene is structurally similar to G protein-coupled receptors and is highly expressed in endothelial cells. It binds the ligand sphingosine-1-phosphate with high affinity and high specificity, and suggested to be involved in the processes that regulate the differentiation of endothelial cells. Activation of this receptor induces cell-cell adhesion. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Mar 2016]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human EDG1/HEXIM1 (P21453).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)