物質
colorless
クローン
6Q3U8, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
67 kDa
交差性
human, mouse, rat
濃度
1.37 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
LHNKFWQENRPDYVNIQLYLSQTDGIQKIIGEKYHALNSRLFIGRPRWKLLFDEIAKYNRGKTVGVFCCGPNSLSKTLHKLSNQNNSYGTRFEYNKESFS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NOX4(50507)
詳細
This gene encodes a member of the NOX-family of enzymes that functions as the catalytic subunit the NADPH oxidase complex. The encoded protein is localized to non-phagocytic cells where it acts as an oxygen sensor and catalyzes the reduction of molecular oxygen to various reactive oxygen species (ROS). The ROS generated by this protein have been implicated in numerous biological functions including signal transduction, cell differentiation and tumor cell growth. A pseudogene has been identified on the other arm of chromosome 11. Alternative splicing results in multiple transcript variants.[provided by RefSeq, Jan 2009]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 479-578 of human NADPH oxidase 4 (NOX4) (Q9NPH5).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)