製品名
Anti-γ-Tubulin Antibody, clone 6T10A1, Rabbit Monoclonal,
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
6T10A1, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
50 kDa
化学種の反応性
human, rat, rat
濃度
1.00 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBG1(7283)
詳細
This gene encodes a member of the tubulin superfamily. The encoded protein localizes to the centrosome where it binds to microtubules as part of a complex referred to as the gamma-tubulin ring complex. The protein mediates microtubule nucleation and is required for microtubule formation and progression of the cell cycle. A pseudogene of this gene is found on chromosome 7. [provided by RefSeq, Jan 2009]
免疫原
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of human γ-Tubulin .
アプリケーション
WB, IP
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)