製品名
ハイグロマイシン B, from Streptomyces hygroscopicus
由来生物
Streptomyces hygroscopicus
品質水準
フォーム
solid
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
viruses
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](C1)N)O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]3O[C@@]4(O[C@@H]32)O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)[C@H](N)CO)O)CO)O)C
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI Key
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Antimicrobial Spectrum: Hygromycin B acts against bacteria, fungi and higher eukaryotic cells.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
SBR00038-500MG:
SBR00038-100MG:
SBR00038-1G:
SBR00038-5G:
SBR00038-BULK:
SBR00038-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)