Merck
SBVT07
Sigma-Aldrich
SB-MRP4-HEK293
MRP4 human membrane vesicles
別名:
ABCC4, MRP, 多剤耐性関連タンパク質4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
liquid
濃度
5 mg/mL
off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... ABCC4(10257)
詳細
ベシクルトランスポートアッセイ(VT)の膜調製は、薬物‐排出トランスポーター相互作用の研究に適しています。基質と阻害剤の相互作用はベシクルを使って測定できます。基質相互作用研究の成否は、当該化合物の受動的透過性に大きく左右されます。透過性の高い基質は検出されないことがあります。輸送活性がないまたは顕著に低い対照膜も利用可能です。
多剤耐性関連タンパク質4(MRP4)はATP結合カセットサブファミリーCメンバー4(ABCC4)としても知られており、ヒト染色体13q32.1にマッピングされている遺伝子によりコードされています。コードされたタンパク質は、基質のATP駆動型の膜貫通輸送に関与するATP結合カセットトランスポーターのファミリーに属しています。コードされたタンパク質は、基質のATP駆動型の膜貫通輸送に関与するATP結合カセットトランスポーターのファミリーに属しています。
アプリケーション
SB-MRP4-HEK293は、ベシクルトランスポート研究に使用されています。
ベシクルトランスポートアッセイは、ABCトランスポーターを含有するいわゆる「反転」膜ベシクルを用いて実施されます。反転膜ベシクルおよびATPの存在下で、それぞれの排出トランスポーターの基質をインキュベートすることにより、ベシクルへの基質の蓄積を測定することが可能です。多くの例で放射性標識したレポーター基質が使用されていますが、近年SOLVO社は、蛍光レポーター基質を用いた新たなPREDIVEZTMベシクルトランスポートキットを開発しました。
標準的なベシクルトランスポートアッセイは、非標識被験物質を用いて行う阻害アッセイです。本アッセイにより、ABCトランスポーターと被験物質との相互作用に関する情報が得られます。レポーター基質の輸送は被験物質の有無(通常7つの濃度)により測定し、IC50はレポーター基質の輸送を50%阻害する濃度と定義します。
放射性標識された試験化合物または適切な分析方法(LC/MS、HPLC)が利用可能な場合は、レポーター基質を使用せず、直接ベシクルトランスポートアッセイを行い、被験物質の基質特性を特定することができます。ベシクルトランスポート基質アッセイはロースループットアッセイです。透過性の高い化合物は脂質二重膜を通してベシクルから出ていくため、透過性の低い被験化合物に適しています。
生物化学的/生理学的作用
多剤耐性関連タンパク質4(MRP4)は、内因性および外因性基質の基質特異的輸送に重要な役割を有しています。また、非腫瘍性病態における役割も持っています。また、MRP4は胆汁分泌およびその他の様々な生理学的役割に関与しています。遺伝子発現の上方制御は、膵臓がんの発生に関与しています。このため、MRP4は膵臓がんの強力な治療薬とみなすことができます。
物理的形状
膜タンパク質5 mg/mLを含む凍結膜小胞として内容量、カタログ番号(トランスポーター)、および製造日がラベルに表示された形で供給されます。
法的情報
SOLVO Biotechnology, Inc.より提供。
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SBVT07-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Frans G M Russel et al.
Trends in pharmacological sciences, 29(4), 200-207 (2008-03-21)
Multidrug resistance protein (MRP) 4 is a member of the MRP/ABCC subfamily of ATP-binding cassette transporters, which are capable of pumping a wide variety of endogenous and xenobiotic organic anionic compounds out of the cell. In addition to its role
Christoph A Ritter et al.
Drug metabolism reviews, 37(1), 253-278 (2005-03-08)
Like other members of the multidrug resistance protein (MRP)/ABCC subfamily of ATP-binding cassette transporters, MRP4 (ABCC4) and MRP5 (ABCC5) are organic anion transporters. They have, however, the outstanding ability to transport nucleotides and nucleotide analogs. In vitro experiments using drug-selected
The ABCC4 gene is a promising target for pancreatic cancer therapy
Zhang Z, et al.
Gene, 491(2), 194-199 (2012)
Shu-Feng Zhou et al.
Current medicinal chemistry, 15(20), 1981-2039 (2008-08-12)
Human contains 49 ATP-binding cassette (ABC) transporter genes and the multidrug resistance associated proteins (MRP1/ABCC1, MRP2/ABCC2, MRP3/ABCC3, MRP4/ABCC4, MRP5/ABCC5, MRP6/ABCC6, MRP7/ABCC10, MRP8/ABCC11 and MRP9/ABCC12) belong to the ABCC family which contains 13 members. ABCC7 is cystic fibrosis transmembrane conductance regulator;
Efflux transport of chrysin and apigenin sulfates in HEK293 cells overexpressing SULT1A3: The role of multidrug resistance-associated protein 4 (MRP4/ABCC4)
Li W, et al.
Biochemical Pharmacology, 98(1), 203-214 (2015)