安全性情報
SCP0191
Sigma-Aldrich
MMP 2 / MMP 9基質
≥95% (HPLC), lyophilized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H61N13O13S1
分子量:
1012.10
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
製品名
MMP 2 / MMP 9基質,
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥78%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
DNP-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg
アプリケーション
マトリックスメタロプロテイナーゼ(MMP)は、基質タンパク質を分解する亜鉛依存性エンドペプチダーゼの一群です。MMPには、コラゲナーゼ、ゼラチナーゼ、マトリライシン、エナメリシン、メタロエラスターゼ、ストメライシン、その他の構造タンパク質や受容体の溶解素が含まれます。これらの酵素の活性は、適切に標識されたペプチドによって選択的に阻害または測定されます。DNP-Pro-Leu-Gly-Met-Trp-Ser-Arg(DNP-PLGMWSR)、Dnp-Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala-D-Arg-NH2(DNP-PLGLWA-D-R-NH2)、Dnp-Pro-Gln-Gly-Ile-Ala-Gly-Gln-D-Arg-OH(DNP-PQGIAGQ-D-R-OH)、MOCAc [(7-メトキシクマリン-4-イル)アセチル]-RPKPYANvaWMK(Dnp[2,4-ジニトロフェニル])-NH(2)は、マトリックスメタロプロテイナーゼ-2およびマトリックスメタロプロテイナーゼ-9の基質です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0191-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)