Merck
SHCLNV
Sigma-Aldrich
MISSION® shRNA
Lentiviral Particles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
品質水準
テクニック
capture ELISA: 106 VP/mL using p24
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レンチウイルス粒子は、幅広い細胞株の形質導入に理想的です。MISSION®レンチウイルス粒子のVSV-Gシュードタイピングの使用により、幅広い細胞への導入が可能になります。 さらに、レンチウイルス粒子は、分裂細胞および非分裂細胞いずれのゲノムにもshRNAを安定的に組み込みます。 MISSIONバイオプロダクションチームは定期的に高品質のレンチウイルスを生産していますので、お客様は、退屈で時間のかかるレンチウイルスの生産に貴重な時間を割く必要はなく、ご自身のRNAi実験に対して即座にレンチウイルスをご使用いただけます。 メルクの最小力価は106VP/mLです。 甚大な過剰を必要とするアデノウイルス感染とは異なり、レンチウイルスの形質導入は、MOIが1と低くても十分な効率が得られます。
弊社の網羅的なshRNA製品は、15,000種類のヒト遺伝子と15,000種類のマウス遺伝子をターゲットとした150,000種類を超えるshRNAプレクローンコンストラクトを基盤としています。shRNAライブラリーは、遺伝子ファミリーセット、キナーゼやイオンチャネルなどの特定の機能に関連する遺伝子コレクション、遺伝子ターゲットセット、任意の遺伝子をターゲットとするshRNAクローンセット、個別のshRNAクローンとして販売しています。弊社のshRNAとレンチウイルスの生産プラットフォームには、お客様のRNAi研究のニーズに対応できる優れた品質とサービスを提供するため、最新のロボット技術、液体処理技術、研究室情報中央管理システム(LIMS)を採用した専用研究室を備えています。
アプリケーション
MISSION® shRNA は以下に使用されています:
  • 形質転換および形質導入
  • shRNA 安定発現細胞株の樹立
  • α-アクチニン-4 (ACTN4) ノックダウン細胞株の作成
  • 生 264.7 細胞の変換
その他情報
プロトコールとアプリケーションデータに関しては、sigma.com/shrnaをご覧ください。
法的情報
この製品の使用は、ひとつ以上のライセンス契約の対象となります。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SHCLNV:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
alpha-Actinin-4 confers radioresistance coupled invasiveness in breast cancer cells through AKT pathway
Desai S, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1865(1), 196-208 (2018)
Bile acids reduce endocytosis of high-density lipoprotein (HDL) in HepG2 cells.
Rohrl C, Eigner K, Fruhwurth S, et al.
PLoS ONE, 9(7), e102026-e102026 (2014)
Barbara D Boyan et al.
Scientific reports, 8(1), 8588-8588 (2018-06-07)
Successful osseointegration of an endosseous implant involves migration and differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) on the implant surface. Micro-structured, hydrophilic titanium surfaces direct MSCs to undergo osteoblastic differentiation in vitro, in the absence of media additives commonly used in
Vera Mugoni et al.
Cell research, 29(6), 446-459 (2019-04-27)
Although targeted therapies have proven effective and even curative in human leukaemia, resistance often ensues. IDH enzymes are mutated in ~20% of human AML, with targeted therapies under clinical evaluation. We here characterize leukaemia evolution from mutant IDH2 (mIDH2)-dependence to
Sejal Desai et al.
Biochimica et biophysica acta, 1865(1), 196-208 (2017-10-23)
Acquired radioresistance accompanied with increased metastatic potential is a major hurdle in effective radiotherapy of breast cancers. However, the nature of their inter-dependence and the underlying mechanism remains largely intangible. By employing radioresistant (RR) cell lines, we herein demonstrate that
資料
MISSION shRNA reduce the expression of specific target genes by targeting the specific mRNA therefore reducing the corresponding protein expression.
MISSION shRNA reduce the expression of specific target genes by targeting the specific mRNA therefore reducing the corresponding protein expression.
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Our lentiviral vector systems are developed with enhanced safety features. Numerous precautions are in place in the design of our lentiviruses to prevent replication. Good handling practices are a must.
すべて表示
プロトコル
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
関連コンテンツ
Find shRNAs for Individual Genes. Over 150,000 pre-cloned shRNA constructs targeting more than 15,000 human and 15,000 mouse genes.