Merck
SM0111
Sigma-Aldrich
MISSION® shRNAマウス遺伝子ファミリーセット、大腸菌グリセロールストック
Kinases
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
品質水準
製品種目
MISSION®
保管温度
−70°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クローンは、確認されている配列をもつshRNAレンチウイルスプラスミド(pLKO.1-puro)で、50 μLの大腸菌グリセロールストック(Terrific Broth、100 μg/mLカルベニシリン、15%グリセロール)で販売されています。セットは、簡単に識別できるようにバーコードがついた96ウェルプレートで販売されています。遺伝子ファミリーセットと一緒に、RefSeq、遺伝子の解説、遺伝子の記号、クローンID、ヘアピン配列、遺伝子座同士のつながり、およびプレートマップを収録したCDが付いてきます。
その他情報
TRCライブラリーは常にアップデートされているため、ご購入の時点での正確な遺伝子およびクローンの数は多少変更されている場合があります。
各MISSION shRNAクローンは、レンチウイルスプラスミドベクターpLKO.1-Puroのコンストラクト後に、大腸菌を形質転換しています。pLKO.1-Puroベクターには、細菌用抗生物質(アンピシリン)耐性遺伝子と哺乳動物用抗生物質(ピューロマイシン)耐性遺伝子が組み込まれており、細菌細胞株、哺乳類細胞株のどちらにも利用できます。各クローンセットは、独自のアルゴリズムを用いて各ターゲット遺伝子に対してデザインされた平均3~5のコンストラクトが含まれています。したがって、各遺伝子セットのうち少なくとも1クローンは70%以上のノックダウンレベルを示すため、これらのクローンセットを使用することにより、幅広いノックダウン効率が予測されます。これにより、遺伝子機能の消失の影響について幅広いノックダウン効率で検討できます。各shRNAコンストラクトはクローニングされており、ターゲット遺伝子に確実にマッチするよう配列が確認されております。
販売されているその他の遺伝子ファミリーセットの詳細なリストは、遺伝子ファミリーセットのウェブサイトをご覧ください。
遺伝子番号:659、クローン番号:3210
法的情報
本製品の使用にはライセンス契約が1つ以上必要となります。詳細はhttp://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧ください。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
文書ライブラリにアクセスする
David Murdoch et al.
Current opinion in oncology, 20(1), 104-111 (2007-11-29)
(1) Many of the significant advances in cancer management in recent years have centered on the development and introduction of molecularly targeted therapies, such as monoclonal antibodies and tyrosine kinase inhibitors.(2) Despite targeted therapy that has clearly benefited and even
Virendra S Gomase et al.
Current drug metabolism, 9(3), 255-258 (2008-03-14)
Kinomics is derived from the word kinome that is the kinase part of the proteome. Kinomics is a merger between genomics and proteomics. Defining the kinase complement of the human genome, the kinome, has provided an excellent starting point for