Merck
SMB00039
Sigma-Aldrich
Elmycin A
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20O6
CAS番号:
分子量:
344.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1CC(=O)C2=C(C1)CC(O)C3(O)C(O)c4c(O)cccc4C(=O)C23
InChI
1S/C19H20O6/c1-8-5-9-7-13(22)19(25)16(14(9)12(21)6-8)17(23)10-3-2-4-11(20)15(10)18(19)24/h2-4,8,13,16,18,20,22,24-25H,5-7H2,1H3
InChI Key
PKPHZFVECLENRP-UHFFFAOYSA-N
詳細
Natural product derived from fungal source.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3