Merck
SMB00044
Sigma-Aldrich
Homononactinic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20O4
CAS番号:
分子量:
216.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(O)CC1CCC(O1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C11H20O4/c1-3-8(12)6-9-4-5-10(15-9)7(2)11(13)14/h7-10,12H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
HTCUURQJNZBKIA-UHFFFAOYSA-N
詳細
Natural product derived from fungal source.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)