アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)C2CCC3(C)Oc4cc(O)c(c(O)c4C1C23)C(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C23H24O4/c1-22(2)13-9-10-23(3)18(13)19(22)17-15(27-23)11-14(24)16(21(17)26)20(25)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,18-19,24,26H,9-10H2,1-3H3
InChI Key
BQIVXBUAUNSLAJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
植物由来の天然産物
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00138-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)