Merck
SMB00368
Sigma-Aldrich
Schisandrin A
≥98% (HPLC)
別名:
Schisandrin A, Deoxyschizandrin, Dimethylgomisin J, Schizandrin A, Deoxyschisandrin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H32O6
CAS番号:
分子量:
416.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](C1)[C@H](C)CC2=C(C3=C1C=C(OC)C(OC)=C3OC)C(OC)=C(OC)C(OC)=C2
InChI
1S/C24H32O6/c1-13-9-15-11-17(25-3)21(27-5)23(29-7)19(15)20-16(10-14(13)2)12-18(26-4)22(28-6)24(20)30-8/h11-14H,9-10H2,1-8H3/t13-,14+
InChI Key
JEJFTTRHGBKKEI-OKILXGFUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Schisandrin A is an antioxidant agent found in the fruits of several species of the Schisandra genus.
生物化学的/生理学的作用
Schisandrin A is a bioactive lignan found in the fruits of several species of the Schisandra genus that has liver-protective, anti-tumor and antioxidant activities. It increases the activity of superoxide dismutase and glutathione peroxidase and shows anti-ischemic effects in vivo.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00368-BULK:
SMB00368-50MG:
SMB00368-VAR:
SMB00368-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)