由来生物
plant
アッセイ
≥90% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
分子量
659.89
溶解性
water: slightly soluble
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)O[C@@H]2C([C@H]3[C@@]([C@@H]4[C@]([C@@]5(CC[C@@]6([C@@H](CC(CC6)(C)C)C5=CC4)C(=O)O)C)(CC3)C)(CC2)C)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C38H61NO8/c1-21(41)39-28-30(43)29(42)24(20-40)46-31(28)47-27-12-13-35(6)25(34(27,4)5)11-14-37(8)26(35)10-9-22-23-19-33(2,3)15-17-38(23,32(44)45)18-16-36(22,37)7/h9,23-31,40,42-43H,10-20H2,1-8H3,(H,39,41)(H,44,45)/t23-,24+,25-,26+,27-,28+,29+,30+,31-,35-,36+,37+,38-/m0/s1
InChI Key
VRFWJSCLROXBBW-FUHHSGJXSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01052-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)