アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMSO: ≥25 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC(CCC)C(=O)NO
InChI
1S/C8H17NO2/c1-3-5-7(6-4-2)8(10)9-11/h7,11H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
ROJGIRXXBBBMPL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0011-BULK:
SML0011-VAR:
SML0011-5MG:
SML0011-IP:
SML0011-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.