アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥14 mg/mL
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C14H10ClN3O4S/c15-10-6-9(18(21)22)7-11(12(10)19)16-14(23)17-13(20)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,19H,(H2,16,17,20,23)
InChI Key
RIGXBXPAOGDDIG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0122-VAR:
SML0122-BULK:
SML0122-25MG:
SML0122-5MG:
試験成績書(COA)
資料
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology