アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1Cl)S(=O)(=O)NCc2ccc(cc2)C(=O)NNC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C21H17ClFN3O4S/c22-18-12-17(10-11-19(18)23)31(29,30)24-13-14-6-8-16(9-7-14)21(28)26-25-20(27)15-4-2-1-3-5-15/h1-12,24H,13H2,(H,25,27)(H,26,28)
InChI Key
FYIBXBFDXNPBSF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0416-VAR:
SML0416-BULK:
SML0416-25MG:
SML0416-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
お客様の研究ニーズを満たす、イオンチャネルファミリーグルタミン酸受容体に関連した多数の製品をご用意しています。
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.