Merck
SML1188
Sigma-Aldrich
PYZD-4409
≥98% (HPLC)
別名:
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-4-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]-3,5-pyrazolidinedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H7ClFN3O5
CAS番号:
分子量:
351.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
, white to very dark brown
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC1=CC=C(N2C(C(C(N2)=O)=CC3=CC=C([N+]([O-])=O)O3)=O)C=C1Cl
InChI
1S/C14H7ClFN3O5/c15-10-5-7(1-3-11(10)16)18-14(21)9(13(20)17-18)6-8-2-4-12(24-8)19(22)23/h1-6H,(H,17,20)
InChI Key
MSYMKEYWUWVZQY-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PYZD-4409 inhibts ATP-dependent activation of human ubiquitin activating enzyme E1 with an IC50 of 20 mM. PYZD-4409 induces cell death, and inhbits clonogenic growth of leukemia and myeloma cell lines, and inhibits leukemia xenograft tumor growth in mice.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1188-5MG:
SML1188-BULK:
SML1188-25MG:
SML1188-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)