Merck
SML1263
Sigma-Aldrich
Arylquin 1
≥98% (HPLC)
別名:
3-(2-Fluorophenyl)-N7,N7-dimethylquinoline-2,7-diamine)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16FN3
CAS番号:
分子量:
281.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
, white to yellow to light brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=NC2=CC(N(C)C)=CC=C2C=C1C3=CC=CC=C3F
InChI
1S/C17H16FN3/c1-21(2)12-8-7-11-9-14(17(19)20-16(11)10-12)13-5-3-4-6-15(13)18/h3-10H,1-2H3,(H2,19,20)
InChI Key
RHAQINSYYSNKKI-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Arylquin 1 is a potent secretagogue of the tumor suppressor protein prostate apoptosis response-4 (Par-4), selectively inducing apoptosis in a variety of cancer cells. Arylquin 1 acts by binding to vimentin, displacing Par-4 from vimentin for secretion. Arylquin 1 produced a dose-dependent secretion of Par-4 at nanomolar concentrations.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1263-BULK:
SML1263-25MG:
SML1263-5MG:
SML1263-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)