SML2094
BIBO 3304 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
別名:
BIBO3304, N-[(1R)-1-[[[[4-[[(Aminocarbonyl)amino]methyl]phenyl]methyl]amino]carbonyl]-4-[(aminoiminomethyl)amino]butyl]-a-phenyl-benzeneacetamide trifluoroacetate
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N([C@H](CCCNC(=N)N)C(=O)NCc3ccc(cc3)CNC(=O)N)C(=O)C(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C29H35N7O3/c30-28(31)33-17-7-12-24(26(37)34-18-20-13-15-21(16-14-20)19-35-29(32)39)36-27(38)25(22-8-3-1-4-9-22)23-10-5-2-6-11-23/h1-6,8-11,13-16,24-25H,7,12,17-19H2,(H,34,37)(H,36,38)(H4,30,31,33)(H3,32,35,39)/t24-/m1/s1
InChI Key
TVMJSGGZULFVCZ-XMMPIXPASA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2094-5MG:
SML2094-BULK:
SML2094-VAR:
SML2094-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)