SML2335
IACS-9571 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
別名:
IACS 009571-001-4 trifluoroacetate, N-(6-(3-(4-(Dimethylamino)butoxy)-5-propoxyphenoxy)-1,3-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-3,4-dimethoxybenzenesulfonamide trifluoroacetate, N-[6-[3-[4-(Dimethylamino)butoxy]-5-propoxyphenoxy]-2,3-dihydro-1,3-dimethyl-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl]-3,4-dimethoxybenzenesulfonamide trifluoroacetate
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(C1=CC=C(C(OC)=C1)OC)(NC2=C(C=C(C3=C2)N(C(N3C)=O)C)OC4=CC(OCCC)=CC(OCCCCN(C)C)=C4)=O.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C32H42N4O8S.C2HF3O2/c1-8-14-42-22-16-23(43-15-10-9-13-34(2)3)18-24(17-22)44-30-21-28-27(35(4)32(37)36(28)5)20-26(30)33-45(38,39)25-11-12-29(40-6)31(19-25)41-7;3-2(4,5)1(6)7/h11-12,16-21,33H,8-10,13-15H2,1-7H3;(H,6,7)
InChI Key
GAOCLDPTFLDJIP-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2335-VAR:
SML2335-BULK:
SML2335-25MG:
SML2335-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)