安全性情報
SML2516
Sigma-Aldrich
Valrubicin
別名:
Trifluoroacetyladriamycin 14-valerate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H36F3NO13
CAS番号:
分子量:
723.64
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
形状
powder or crystals
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C34H36F3NO13/c1-4-5-9-21(40)49-13-20(39)33(47)11-16-24(19(12-33)51-22-10-17(27(41)14(2)50-22)38-32(46)34(35,36)37)31(45)26-25(29(16)43)28(42)15-7-6-8-18(48-3)23(15)30(26)44/h6-8,14,17,19,22,27,41,43,45,47H,4-5,9-13H2,1-3H3,(H,38,46)/t14?,17?,19-,22?,27?,33-/m0/s1
InChI Key
ZOCKGBMQLCSHFP-ZQUOIQDWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Valrubicin is a semisynthetic derivative of the antineoplastic anthracycline antibiotic doxorubicin. Valrubicin is converted intracytoplasmically into N-trifluoroacetyladriamycin, which interacts with topoisomerase II, stabilizing the complex between the enzyme and DNA and causing cell cycle arrest.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2516-20MG-PW:
SML2516-VAR:
SML2516-20MG:
SML2516-BULK:
試験成績書(COA)