Merck
SML2762
Sigma-Aldrich
RG1534
≥98% (HPLC)
別名:
2-Amino-N-((4-((5-chloropyrimidin-2-yl)oxy)-3-methylphenyl)carbamoyl)benzamide, 2-Amino-N-[[[4-[(5-chloro-2-pyrimidinyl)oxy]-3-methylphenyl]amino]carbonyl]benzamide;
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H16ClN5O3
CAS番号:
分子量:
397.82
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=CC=CC=C1C(NC(NC2=CC(C)=C(C=C2)OC3=NC=C(C=N3)Cl)=O)=O
InChI
1S/C19H16ClN5O3/c1-11-8-13(6-7-16(11)28-19-22-9-12(20)10-23-19)24-18(27)25-17(26)14-4-2-3-5-15(14)21/h2-10H,21H2,1H3,(H2,24,25,26,27)
InChI Key
NLVSCQFSPVSAOF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
RG1534 is an inhibitor of hTERT promoter activity that selectively targets G-hairpin stem loop of the human telomerase reverse transcriptase gene (hTERT) that downregulates hTERT expression. RG1534 induces mitochondrial defects, oxidative stress, DNA damage and apoptosis in cancer cell while sparing normal cells
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2762-BULK:
SML2762-25MG:
SML2762-VAR:
SML2762-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Jin H Song et al.
Cell chemical biology, 26(8), 1110-1121 (2019-06-04)
Increased telomerase activity is associated with malignancy and poor prognosis in human cancer, but the development of targeted agents has not yet provided clinical benefit. Here we report that, instead of targeting the telomerase enzyme directly, small molecules that bind