SML2877
SARS-CoV-2 main protease inhibitor 11a
≥90% (HPLC)
別名:
N-((S)-3-cyclohexyl-1-oxo-1-((S)-1-oxo-3-((S)-2-oxopyrrolidin-3-yl)propan-2-ylamino)propan-2-yl)-1H-indole-2-carboxamide, N-[(1S)-1-(Cyclohexylmethyl)-2-[[(1S)-1-formyl-2-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-1H-indole-2-carboxamide, SARS-CoV-2 3CLpro inhibitor 11a, SARS-CoV-2 Mpro inhibitor 11a
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N[C@@H](CC1CCCCC1)C(N[C@@H](C[C@H]2C(NCC2)=O)C=O)=O)C3=CC4=CC=CC=C4N3
InChI Key
HPKJGHVHQWJOOT-ZJOUEHCJSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2877-BULK:
SML2877-25MG:
SML2877-VAR:
SML2877-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)