SML3018
TH1834
≥98% (HPLC)
別名:
2-(5-(4-((Phenethyl(4-(4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenoxy)butyl)amino)methyl)phenyl)-2H-tetrazol-2-yl)acetic acid dihydrochloride, 2H-Tetrazole-2-acetic acid, 5-[4-[[(2-phenylethyl)[4-[4-(1-pyrrolidinylmethyl)phenoxy]butyl]amino]methyl]phenyl]-, hydrochloride (1:2), TIP60i
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(O)CN1N=C(C2=CC=C(CN(CCC3=CC=CC=C3)CCCCOC4=CC=C(CN5CCCC5)C=C4)C=C2)N=N1.[H]Cl.[H]Cl
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3018-BULK:
SML3018-25MG:
SML3018-5MG:
SML3018-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)