Merck
SML3173
Sigma-Aldrich
Gatifloxacin sesquihydrate
≥98% (HPLC)
別名:
Gatifloxacin sesquihydrate, (±)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid sesquihydrate, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid sesquihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22FN3O4 · 1.5H2O
CAS番号:
分子量:
402.42
Beilstein:
14390028
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(O)C1=CN(C2CC2)C3=C(OC)C(N4CCNC(C)C4)=C(F)C=C3C1=O.O=C(O)C5=CN(C6CC6)C7=C(OC)C(N8CCNC(C)C8)=C(F)C=C7C5=O.O.O.O
InChI
1S/2C19H22FN3O4.3H2O/c2*1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26;;;/h2*7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26);3*1H2
InChI Key
RMJMZKDEVNTXHE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Gatifloxacin sesquihydrateis an oral fluoroquinolone broad spectrum antibiotic, inhibitor of bacterial enzymes DNA gyrase and topoisomerase IV, with improved gram-positive and anaerobe coverage. Gatifloxacin is reported to be useful to treat ocular infection and does not appear to cause phototoxic effects.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SML3173-50MG:
SML3173-VAR:
SML3173-BULK:
SML3173-250MG:
試験成績書(COA)