安全性情報
SRP0206
Sigma-Aldrich
MEG-2 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
PTPMEG2, PTPN9, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
分子量
60.3 kDa
包装
pkg of 20 μg
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PTPN9(5780)
詳細
Protein tyrosine phosphatase, Catalytic domain, (amino acids 285-593) (Gene bank accession number M83738) with N-terminal GST tag, MW = 60.3 kDa, expressed in an E. coli expression system.
アプリケーション
Useful for the study of enzyme kinetics, regulation, to dephosphorylate target substrates and for screening inhibitors.
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、30°Cで1分あたり1 nmolのp-ニトロフェニルリン酸を加水分解する量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 75 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol, 2 mM EDTA, 1 mM DTT, and 10 mM glutathione.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SRP0206-50UG:
SRP0206-20UG:
試験成績書(COA)