安全性情報
SRP0527
Sigma-Aldrich
Mouse PD-1 (CD279), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CD279, PDCD1, Programmed Cell Death 1, SLEB2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
形状
frozen liquid
分子量
43.2 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
mouse ... PDCD1(18566)
詳細
Mouse secreted Programmed Cell Death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank Accession No. NM_008798, a.a. 25-167,fused at the C-terminus to the Fc portion of mouse IgG2a, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 43.2 kDa. Note:this protein runs at an apparent higher molecular weight due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0527-100UG:
試験成績書(COA)