安全性情報
SRP0569
Sigma-Aldrich
Human PD-L1 (CD274), FLAG® -Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1), PDCD1 ligand 1, PDCD1L1, Programmed Cell Death 1 Ligand 1, programmed death ligand 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
26 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CD274(29126)
詳細
Human Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1), also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1), PDCD1 ligand 1, programmed death ligand 1, PDCD1L1, GenBank Accession No. NM_014143, a.a. 19-239, with a C-terminal FLAG-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 26 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0569-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)