安全性情報
SRP4594
Sigma-Aldrich
IFN-α2a ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
別名:
B細胞インターフェロン, IFN-α2A, IFNA2, I型インターフェロン, インターフェロンα-2a, 白血球インターフェロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
1x10^8 units/mg
分子量
~19.4 kDa
包装
pkg of 100 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IFNA2(3440)
詳細
IFN-α2a(インターフェロンα 2a)遺伝子は、ヒト第9染色体にマッピングされています。コードするタンパク質は、1型インターフェロンおよび糖タンパク質です。本品はサイトカインのクラスに属します。遺伝子組換えヒトIFN-α2aは、166個のアミノ酸残基を含む非グリコシル化ポリペプチド単鎖で、分子量は19.4kDaです。遺伝子組換え型インターフェロン-aであるインターフェロン-α-2aは、Escherichia coliで発現させます。主に腎臓で異化され、排泄されます。肝臓および胆汁中への排泄は少ないです。
アプリケーション
ヒトIFN-α2aは以下の用途に使用されています。
  • 逆相HPLC(RP-HPLC)、還元および非還元ドデシル硫酸ナトリウムポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)における標準タンパク質として、遺伝子組換え型コンセンサスインターフェロン(rh cIFN)の特性評価に。
  • Roswell Park Memorial Institute(RPMI)1640培地の栄養補助剤として、末梢血単核細胞(PBMC)におけるインターフェロン耐性の研究に。
  • 肝細胞に添加し、シグナル伝達性転写因子1(STAT1)mRNAレベルおよびチトクロムP450ファミリー1サブファミリーAメンバー2(CYP1A2)発現に対する作用の検討に。
  • ヒト単球由来マクロファージ(MDM)の刺激に。
ヒトIFN-α2a(インターフェロンα2a)は、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)-1のサブタイプCの異性間感染の研究に用いられました。
生物化学的/生理学的作用
IFN-α2a(インターフェロンα2a)は、強力な抗ウイルス活性を有するリンパ系因子です。主に細胞表面に特異的な受容体と相互作用します。この相互作用は、細胞内の抗病原性反応に関与します。また、IFN-α2aは抗腫瘍活性を示します。脳腫瘍患者では、この遺伝子に変異を有することが示されました。インターフェロン-α2a(IFN-a 2A)は、2′5′-オリゴアデニル酸合成酵素と2本鎖RNA依存性タンパク質キナーゼの誘導を促進し、ウイルスのmRNAとタンパク質合成を標的にします。IFN-α 2Aはサイトカインやその他のインターフェロン産生を誘導し、免疫調節作用を示します。また、ナチュラルキラー(NK)活性と細胞傷害性T細胞活性、ならびに組織適合複合体抗原の発現も増加させます。肝硬変、慢性C型肝炎、D型肝炎の治療に有用です。
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、遠心分離してから開封します。凍結融解を繰り返さないでください。
水で溶解して濃度0.1~1.0 mg/mLとします。その後、この溶液を別の水性緩衝液で希釈することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
SRP4594-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
C M Perry et al.
BioDrugs : clinical immunotherapeutics, biopharmaceuticals and gene therapy, 10(1), 65-89 (2007-11-21)
Interferon-alpha-2a, a single interferon-alpha subtype manufactured by use of recombinant DNA technology, has immmunomodulatory, antiviral and antiproliferative properties. It is a beneficial treatment for about 30% of patients with well-compensated chronic hepatitis C. Biochemical responses [defined as normalisation of serum
Nadeem Ahmed et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 62(5), 699-708 (2014-11-18)
Recombinant human consensus interferon (rh-cIFN) is an artificially engineered interferon (IFN) developed by recombining and reordering the protein sequences that exist in standard IFN. This recombination resulted into a drug that has the potential to work better than natural, standard
Tim Regan et al.
Journal of leukocyte biology, 103(4), 681-692 (2018-01-30)
Several lines of evidence link macrophage activation and inflammation with (monoaminergic) nervous systems in the etiology of depression. IFN treatment is associated with depressive symptoms, whereas anti-TNFα therapies elicit positive mood. This study describes the actions of 2 monoaminergic antidepressants
Maciej Czerwiński et al.
Pharmacology research & perspectives, 7(6), e00551-e00551 (2019-12-21)
Some immunomodulatory agents stimulate the release of cytokines capable of suppressing P450 enzymes and potentially affecting pharmacokinetics of coadministered medications. Cytokines released in response to an immunomodulator in the blood ex vivo can be used to screen for the potential
M Haria et al.
Drugs, 50(5), 873-896 (1995-11-01)
Interferon-alpha-2a is a recombinant interferon with antiviral, antitumour and immunomodulatory properties. Clinical studies have demonstrated that the drug offers therapeutic benefit in patients with some forms of chronic viral hepatitis. Remission, as measured by clearance of viral DNA and hepatitis