Merck
SYNP160710
Synthware cylindrical pressure vessel
bottle capacity 10 mL, O.D. × L 19 mm × 90 mm, bushing type, #7
別名:
Synthware P160710, pressure tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
特徴
bushing type #7
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech P160710
外径 × L
19 mm × 90 mm
ボトルの最大容量
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 10mL, #7 Gl Thread.Includes Accessories: B100007 + R107EP
アプリケーション
kemetch; synthware; pipet; volumetric; class a
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)